Tisk…
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B20755.03EA 3070 CZK
B20755.03 B20755.06
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole ≥97%
5,6-Dimethyl-2,1,3-benzothiadiazole
Vzorec: C₈H₈N₂S
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174277
CAS číslo: 1887-60-1