Tisk…
3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L08903.09EA 2030 CZK
L08903.09 L08903.18
3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98%
3-Ethylbenzothiazolium bromide
Vzorec: C₉H₁₀BrNS
MW: 244,16 g/mol
Bod tání: 205…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051852
CAS číslo: 32446-47-2