Tisk…
3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
TCIAE0395-10GEA 5150 CZK
TCIAE0395-10G
3-Ethylbenzothiazolium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Ethylbenzothiazolium bromide
Vzorec: C₉H₁₀BrNS
MW: 244,16 g/mol
MDL Number: MFCD00051852
CAS číslo: 32446-47-2
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/15/28967915.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %