Tisk…
3-Methylbenzothiazolium iodide ≥98%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
L04837.30EA 10470 CZK
L04837.30
3-Methylbenzothiazolium iodide ≥98%
3-Methylbenzothiazolium iodide
Vzorec: C₈H₈INS
MW: 277,13
Bod tání: 208…210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00050297
CAS číslo: 2786-31-4
EINECS: 220-505-1