Tisk…
3-Methylbenzothiazolium iodide ≥98.0%
Varování
TCIAM1131-25GEA 8580 CZK
TCIAM1131-25G
3-Methylbenzothiazolium iodide ≥98.0%
3-Methylbenzothiazolium iodide
Vzorec: C₈H₈INS
MDL Number: MFCD00050297
CAS číslo: 2786-31-4
EINECS: 220-505-1
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/28/28974828.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency