Tisk…
Estriol
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM10006484-1EA 2760 CZK
CAYM10006484-1 CAYM10006484-500 CAYM10006484-5 CAYM10006484-100
Estriol
Estriol
Vzorec: C₁₈H₂₄O₃
MDL Number: MFCD00003691
CAS číslo: 50-27-1
EINECS: 200-022-2