Tisk…
Estriol, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
46565-100MGEA 0 CZK
46565-100MG
Estriol, Supelco®
Estriol
Vzorec: C₁₈H₂₄O₃
MDL Number: MFCD00003691
CAS číslo: 50-27-1
EINECS: 200-022-2