Tisk…
Estriol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALE1149-1GEA 21840 CZK
SIALE1149-1G
Estriol, Sigma-Aldrich®
Estriol
Vzorec: C₁₈H₂₄O₃
MDL Number: MFCD00003691
CAS číslo: 50-27-1
EINECS: 200-022-2