Tisk…
Estrone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFSE9750-500MGEA 0 CZK
SAFSE9750-500MG SAFSE9750-1G SAFSE9750-5G SAFSE9750-25G
Estrone, Sigma-Aldrich®
Estrone
Vzorec: C₁₈H₂₂O₂
MDL Number: MFCD00003620
CAS číslo: 53-16-7
EINECS: 200-164-5