Tisk…
Estrone ≥98.0% (by HPLC)
Nebezpečí
TCIAE0026-1GEA 1720 CZK
TCIAE0026-1G TCIAE0026-5G
Estrone ≥98.0% (by HPLC)
Estrone
Vzorec: C₁₈H₂₂O₂
MDL Number: MFCD00003620
CAS číslo: 53-16-7
EINECS: 200-164-5
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/34/28967634.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +161.0 to +168.0 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in Dioxane very faint turbidity