2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L09678.06EA
6150
CZK
L09678.06
L09678.03
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine 98%
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Vzorec:
C₆H₅N₃S MW: 151,19 g/mol Bod tání: 67…69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005810 CAS číslo: 767-64-6 EINECS: 212-186-2 |