Tisk…
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Nebezpečí
TCIAA1385-1GEA 3650 CZK
TCIAA1385-1G TCIAA1385-5G
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine
Vzorec: C₆H₅N₃S
MDL Number: MFCD00005810
CAS číslo: 767-64-6
EINECS: 212-186-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/15/28929315.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Acetonitrile very faint turbidity