Tisk…
9-Phenylcarbazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H56827.06EA 5740 CZK
H56827.06 H56827.14
9-Phenylcarbazole ≥99%
9-Phenylcarbazole
Vzorec: C₁₈H₁₃N
MW: 243,30 g/mol
Bod tání: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004965
CAS číslo: 1150-62-5
EINECS: 214-564-2