Tisk…
9-Phenylcarbazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALP21501-10GEA 3040 CZK
SIALP21501-10G
9-Phenylcarbazole, Sigma-Aldrich®
9-Phenylcarbazole
Vzorec: C₁₈H₁₃N
MW: 243,30 g/mol
MDL Number: MFCD00004965
CAS číslo: 1150-62-5
EINECS: 214-564-2