Tisk…
9-Phenylcarbazole ≥98.0% (by GC)
Nebezpečí
TCIAP1492-25GEA 15600 CZK
TCIAP1492-25G TCIAP1492-5G TCIAP1492-1G
9-Phenylcarbazole ≥98.0% (by GC)
9-Phenylcarbazole
Vzorec: C₁₈H₁₃N
MDL Number: MFCD00004965
CAS číslo: 1150-62-5
EINECS: 214-564-2
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/28/28992128.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 95.0 deg-C