Tisk…
4-Chloro-2-phenylquinazoline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL162434-5GEA 0 CZK
SIAL162434-5G
4-Chloro-2-phenylquinazoline, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2-phenylquinazoline
Vzorec: C₁₄H₉ClN₂
MDL Number: MFCD00006713
CAS číslo: 6484-25-9
EINECS: 229-346-2