Tisk…
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97.0% (by GC)
Varování
TCIAT2617-25GEA 1930 CZK
TCIAT2617-25G TCIAT2617-5G
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine ≥97.0% (by GC)
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₆N₂O₂
Bod varu: 125°C
MDL Number: MFCD00190247
CAS číslo: 63074-07-7
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/28/28996328.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %