Tisk…
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine hydrobromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA570990-5GEA 0 CZK
SAFA570990-5G
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine hydrobromide, Sigma-Aldrich®
1-(2-Tetrahydrofuroyl)piperazine hydrobromide
Vzorec: C₉H₁₇BrN₂O₂
CAS číslo: 63590-62-5