Tisk…
Iminostilbene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
B21323.22EA 8620 CZK
B21323.22 B21323.14 B21323.36
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Vzorec: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Bod tání: 197…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005071
CAS číslo: 256-96-2
EINECS: 205-970-0