Iminostilbene
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0076.08EA
14200
CZK
PROOMM0076.08
Iminostilbene
Iminostilbene
Vzorec:
C₁₄H₁₁N MW: 193,25 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005071 CAS číslo: 256-96-2 EINECS: 205-970-0 |