Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A17516.14EA
1550
CZK
A17516.14
A17516.22
Isosorbide dimethyl ether ≥98%
Isosorbide dimethyl ether
Vzorec:
C₈H₁₄O₄ MW: 174,20 Bod varu: 93…95 °C (0,1 mmHg) Bod tání: –70 °C Hustota: 1,165 Bod vzplanutí: 108 °C (226 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064828 CAS číslo: 5306-85-4 EINECS: 226-159-8 |