Tisk…
Isosorbide dimethyl ether ≥98.0% (by GC)
TCIAI0390-25GEA 2260 CZK
TCIAI0390-25G
Isosorbide dimethyl ether ≥98.0% (by GC)
Isosorbide dimethyl ether
Vzorec: C₈H₁₄O₄
MW: 174,20 g/mol
Bod vzplanutí: 108°C
MDL Number: MFCD00064828
CAS číslo: 5306-85-4
EINECS: 226-159-8
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/21/28972221.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +96.0 to +99.0 deg (C=2,chloroform)