Isosorbide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A13989.0BEA
16650
CZK
A13989.0B
A13989.18
A13989.30
Isosorbide ≥98%
Isosorbide
Vzorec:
C₆H₁₀O₄ MW: 146,14 Bod tání: 56…64 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064827 CAS číslo: 652-67-5 EINECS: 211-492-3 |