Tisk…
Isosorbide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL329207-500GEA 6630 CZK
SIAL329207-500G SIAL329207-100G
Isosorbide, Sigma-Aldrich®
Isosorbide
Vzorec: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
MDL Number: MFCD00064827
CAS číslo: 652-67-5
EINECS: 211-492-3