Tisk…
1-(2-Furoyl)piperazine ≥98%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
A16773.14EA 2370 CZK
A16773.14 A16773.22 A16773.36
1-(2-Furoyl)piperazine ≥98%
1-(2-Furoyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
Bod varu: 137…140 °C (0,1 mmHg)
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038831
CAS číslo: 40172-95-0
EINECS: 254-823-7