Tisk…
1-(2-Furoyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA558966-25GEA 0 CZK
SAFA558966-25G
1-(2-Furoyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
1-(2-Furoyl)piperazine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
MDL Number: MFCD00038831
CAS číslo: 40172-95-0
EINECS: 254-823-7