Tisk…
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
Synonyms: BOP-Cl
L08775.14EA 7010 CZK
L08775.14 L08775.06 L08775.03
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97%
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Vzorec: C₆H₈ClN₂O₅P
MW: 254,6 g/mol
Bod tání: ∼ 195 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010077
CAS číslo: 68641-49-6
UN: 3261
ADR: 8,II