Tisk…
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Nebezpečí
Synonyms: BOP-Cl
TCIAB1213-5GEA 1290 CZK
TCIAB1213-5G TCIAB1213-25G
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
Vzorec: C₆H₈ClN₂O₅P
MW: 254,6 g/mol
MDL Number: MFCD00010077
CAS číslo: 68641-49-6
UN: 3261
ADR: 8,II
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/49/28933049.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency