Tisk…
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L00698.06EA 2660 CZK
L00698.06 L00698.03
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide ≥98%
Cyclohexyldiphenylphosphine oxide
Vzorec: C₁₈H₂₁OP
MW: 284,34 g/mol
Bod tání: 166…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014301
CAS číslo: 13689-20-8
EINECS: 237-204-6