Tisk…
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Dodavatel: Acros Organics
Varování
ACRO406100010EA 901 CZK
ACRO406100010 ACRO406100050
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Cyclohexyldiphenylphosphine
Vzorec: C₁₈H₂₁P
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046360
CAS číslo: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %