Tisk…
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
36708.03EA 1420 CZK
36708.03 36708.14 36708.22 36708.06
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥98%
Cyclohexyldiphenylphosphine
Vzorec: C₁₈H₂₁P
MW: 268,33 g/mol
Bod tání: 58…62 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046360
CAS číslo: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2