Tisk…
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥97.0% (by GC)
Varování
TCIAC1429-5GEA 2790 CZK
TCIAC1429-5G TCIAC1429-25G
Cyclohexyldiphenylphosphine ≥97.0% (by GC)
Cyclohexyldiphenylphosphine
Vzorec: C₁₈H₂₁P
MW: 268,33 g/mol
MDL Number: MFCD00046360
CAS číslo: 6372-42-5
EINECS: 228-904-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency