Tisk…
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TCIAA1861-5GEA 6810 CZK
TCIAA1861-5G TCIAA1861-1G
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TATU (O-(7-aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Vzorec: C₁₀H₁₅BF₄N₆O
CAS číslo: 873798-09-5
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/65/28929965.jpg