HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H26082.06EA
3470
CZK
H26082.06
H26082.03
H26082.14
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥99%
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Vzorec:
C₁₀H₁₅F₆N₆OP MW: 380,2 g/mol Bod tání: ∼ 185 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00274639 CAS číslo: 148893-10-1 UN: 1325 ADR: 4.1,II |