TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L13470.06EA
3280
CZK
L13470.06
L13470.03
L13470.14
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥99%
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Vzorec:
C₁₁H₁₆BF₄N₅O MW: 321,1 g/mol Bod tání: 195…198 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077413 CAS číslo: 125700-67-6 EINECS: 423-040-4 |