TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Dodavatel: Molekula
MOLE39093565-5GEA
0
CZK
MOLE39093565-5G
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Vzorec:
C₁₁H₁₆BF₄N₅O MW: 321,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00077413 CAS číslo: 125700-67-6 |