Tisk…
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
MOLEM10255546EA 0 CZK
MOLEM10255546
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Vzorec: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
MW: 321,1 g/mol
MDL Number: MFCD00077413
CAS číslo: 125700-67-6