Tisk…
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥98.0% (by HPLC) Coupling Agent for Peptides Synthesis
Nebezpečí
TCIAB1658-5GEA 2470 CZK
TCIAB1658-5G TCIAB1658-25G
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate) ≥98.0% (by HPLC) Coupling Agent for Peptides Synthesis
TBTU (O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate)
Vzorec: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
MDL Number: MFCD00077413
CAS číslo: 125700-67-6
EINECS: 423-040-4
UN: 1759
ADR: 8,III
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/17/28933417.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%