Tisk…
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO299430250EA 2260 CZK
ACRO299430250 ACRO299430050
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) 98%
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Vzorec: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
MW: 379,2 g/mol
Bod tání: 200 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075445
CAS číslo: 94790-37-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in DMF) Clear colorless
HPLC ≥97.5 %