Tisk…
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥98%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
B23597.06EA 862 CZK
B23597.06 B23597.14 B23597.22
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate) ≥98%
HBTU(O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate)
Vzorec: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
MW: 379,2 g/mol
Bod tání: ∼ 200 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075445
CAS číslo: 94790-37-1
EINECS: 423-020-5