1,4-Anthraquinone ≥94%
Dodavatel: Thermo Scientific
L00573.14EA
11910
CZK
L00573.14
L00573.06
1,4-Anthraquinone ≥94%
1,4-Anthraquinone
Vzorec:
C₁₄H₈O₂ Bod tání: ∼ 218 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013724 CAS číslo: 635-12-1 EINECS: 211-228-7 |