3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L17683.03EA
7010
CZK
L17683.03
L17683.MD
3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride ≥97%
3-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Vzorec:
C₁₂H₅BrO₃ MW: 277,08 g/mol Bod tání: 244…246 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00228162 CAS číslo: 24050-49-5 EINECS: 000-000-0 |