Tisk…
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL324248-5GEA 0 CZK
SIAL324248-5G
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-1,8-naphthalic anhydride
Vzorec: C₁₂H₅BrO₃
MDL Number: MFCD00006927
CAS číslo: 81-86-7
EINECS: 201-382-3