4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride ≥94%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L05508.22EA
2730
CZK
L05508.22
L05508.14
L05508.36
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride ≥94%
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
Vzorec:
C₁₂H₅ClO₃ MW: 232,63 g/mol Bod tání: 208…214 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006928 CAS číslo: 4053-08-1 EINECS: 223-760-7 |