Tisk…
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFAN19001-25GEA 0 CZK
SAFAN19001-25G SAFAN19001-5G
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
Vzorec: C₁₂H₅NO₅
MDL Number: MFCD00006926
CAS číslo: 3027-38-1