Tisk…
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B22612.06EA 2380 CZK
B22612.06 B22612.14 B22612.22
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane ≥98%
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Vzorec: C₆H₁₀O
MW: 98,15
Bod varu: 118…120 °C (713 mmHg)
Hustota: 0,968
Bod vzplanutí: 12 °C (55 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082342
CAS číslo: 279-49-2
EINECS: 205-998-3
UN: 3271
ADR: 3,II