Tisk…
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALO8704-5GEA 3240 CZK
SIALO8704-5G
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane, Sigma-Aldrich®
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Vzorec: C₆H₁₀O
MW: 98,15 g/mol
MDL Number: MFCD00082342
CAS číslo: 279-49-2
EINECS: 205-998-3
UN: 3271
ADR: 3,II