6-Piperidinonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL702382-1GEA
7400
CZK
SIAL702382-1G
SIAL702382-250MG
6-Piperidinonicotinic acid, Sigma-Aldrich®
6-Piperidinonicotinic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₄N₂O₂ MW: 206,2411 g/mol |
MDL Number:
MFCD03791231 CAS číslo: 120800-50-2 |