Tisk…
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL717851-1GEA 0 CZK
SIAL717851-1G
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂S
MW: 269,16 g/mol
MDL Number: MFCD00170268
CAS číslo: 65705-44-4