Tisk…
2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Varování
H54038.03EA 3380 CZK
H54038.03 H54038.MD
2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-(4-Methoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁NO₃S
MW: 249,28 g/mol
Bod tání: 236…241 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06857928
CAS číslo: 54001-16-0